Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 516,00 zł |
Informacje o tej pozycji
516,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
mp
73-77 °C (lit.), 74-83 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1OC(C)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
InChI key
INAXVXBDKKUCGI-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (GC) | description ≥98%, FCC, FG | description natural, ≥98%, FG | description ≥97%, FG |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 400, 300 |
| mp 73-77 °C (lit.), 74-83 °C | mp 73-77 °C (lit.) | mp 73-77 °C (lit.) | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
signalword
Danger
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?