Kluczowe dokumenty
197823
10-Camphorsulfonic acid sodium salt
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15NaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Polecane produkty
Próba
97%
mp
286-288 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?