Merck
196932
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
99%
Synonim(y):
5-Methoxy-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(CF3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
solid
mp
50-52 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
COc1cc(N)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3NO/c1-13-7-3-5(8(9,10)11)2-6(12)4-7/h2-4H,12H2,1H3
Klucz InChI
VTFGJEYZCUWSAM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-metoksy-5-(trifluorometylo)anilina została wykorzystana w syntezie inhibitorów kinazy tyrozynowej śledziony opartych na fenylamino-pirymidyno-tiazolu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luc J Farmer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(23), 6231-6235 (2008-10-22)
A series of SYK inhibitors based on the phenylamino pyrimidine thiazole lead 4 were prepared and evaluated for biological activity. Lead optimization provided compounds with nanomolar K(i)'s against SYK and potent inhibition in mast cell degranulation assays.