Kluczowe dokumenty
195413
Methacrylonitrile
99%
Synonim(y):
1-Methylethenyl cyanide, 2-Cyano-1-propene, 2-Methyl-2-propenenitrile, 2-Methylpropenenitrile, Isobutenenitrile, Isopropene cyanide, Methacrylnitrile
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
64 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
zawiera
50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.400 (lit.)
tw
90-92 °C (lit.)
mp
−35.8 °C (lit.)
gęstość
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C#N
InChI
1S/C4H5N/c1-4(2)3-5/h1H2,2H3
Klucz InChI
GYCMBHHDWRMZGG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)