Merck
193798
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
97%
Synonim(y):
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)-2-propanone
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
bp
89-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13/h2-4,6H,5H2,1H3
Klucz InChI
JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone was used in the synthesis of:
  • (±)-[1-(3-trifluoromethyl)phenyl]-2-propylamine via reductive amination reaction[1]
  • N-{2-[1-methyl-2-(3-trifluoromethylphenyl]}-aminoethanol[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New prenylamine-analogues: investigations of their influence on calcium-dependent biological systems.
Caldirola P, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 28(7), 555-568 (1993)
Enzymatic one-pot resolution of two nucleophiles: alcohol and amine.
Garci'a-Urdiales E, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11(7), 1459-1463 (2000)