Merck
193321
Sigma-Aldrich
Piperonyl isobutyrate
99%
Synonim(y):
Isobutyric acid 3,4-methylenedioxybenzyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
Numer MDL:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.511 (lit.)
tw
91-92 °C/0.005 mmHg (lit.)
gęstość
1.154 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C(=O)OCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(13)14-6-9-3-4-10-11(5-9)16-7-15-10/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3
Klucz InChI
RQULTIASPCVEFO-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)