Merck
W343847
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)-1-hexanol
natural, ≥98%, FG
Wybierz wielkość
W343847-SAMPLE-K
386,00 zł
100 G
3020,00 zł
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W343847-SAMPLE-K
386,00 zł
100 G
3020,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.27
Numer FEMA:
3438
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
12.063
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4759 (lit.)
bp
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; vegetable; spicy; pungent; earthy; sulfurous
ciąg SMILES
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)