Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 549,00 zł 411,75 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
411,75 zł
Cena katalogowa549,00 złZaoszczędź 25%mol wt
average Mw ~5,000 by GPC
Quality Segment
feature
hydrophilic
composition
Na, 0.5%
concentration
50 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.418
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mw ~5,000 by GPC, 50 wt. % in H2O | description average Mw ~240,000 by GPC, 25 wt. % in H2O | description average Mw ~2,000 by GPC, 61-65 wt. % in H2O | description <1000 μm particle size (99%) |
| refractive index n20/D 1.418 | refractive index n20/D 1.373 | refractive index n20/D 1.442 | refractive index - |
| concentration 50 wt. % in H2O | concentration 25 wt. % in H2O | concentration 61-65 wt. % in H2O | concentration - |
| mol wt average Mw ~5,000 by GPC | mol wt average Mw ~240,000 by GPC | mol wt average Mw ~2,000 by GPC | mol wt - |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| composition Na, 0.5% | composition Na, 0.3% | composition Na, 0.6% | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?