Przejdź do
511471
Poly(acrylamide-co-acrylic acid) partial sodium salt
Mw 520,000, Mn 150,000 (Typical), acrylamide ~80 wt. %
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
519,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
mol wt
Mn 150,000 (Typical), Mw 520,000
composition
acrylamide, ~80 wt. %
impurities
≤7.0 wt. % water
viscosity
150-700 cP(25 °C)(lit.)
solubility
water and some protic solvents: soluble
Mw/Mn
3.5
SMILES string
[Na+].NC(=O)C=C.OC(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.2C3H4O2.Na/c3*1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H2,4,5);2*2H,1H2,(H,4,5);/q;;;+1/p-1
InChI key
DTBMFUOWAASNDB-UHFFFAOYSA-M
Application
Thickening agent, binder, sizing agent, flocculating agent, crosslinker, filtering aid, lubricant, drag reduction and polymer recovery agent.
Features and Benefits
Changes in pH from 3 to 10 have little effect on viscosity. High tolerance for electrolytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
434507436364192031
description
Mw 520,000, Mn 150,000 (Typical), acrylamide ~80 wt. %
description
average Mn ~5,400, average Mw ~9,500 by GPC, 30 wt. % in H2O
description
<1000 μm particle size (99%)
description
average Mw ~5,000 by GPC, 50 wt. % in H2O
viscosity
150-700 cP(25 °C)(lit.)
viscosity
110-375 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
viscosity
-
viscosity
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
water and some protic solvents: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
composition
acrylamide, ~80 wt. %
composition
-
composition
-
composition
Na, 0.5%
mol wt
Mn 150,000 (Typical), Mw 520,000
mol wt
average Mn ~5,400, average Mw ~9,500 by GPC
mol wt
-
mol wt
average Mw ~5,000 by GPC
impurities
≤7.0 wt. % water
impurities
-
impurities
<600 ppm residual acrylic acid
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)