Merck
191957
Sigma-Aldrich
Poly(isobornyl methacrylate)
average Mw ~554,000 by GPC, beads
About This Item
Wzór liniowy:
(C14H22O2)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Formularz
beads
masa cząsteczkowa
average Mw ~554,000 by GPC
temp. przejścia
Tg 110 °C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)