Merck
190136
Sigma-Aldrich
α-Ethylphenethyl alcohol
97%
Synonim(y):
1-Phenyl-2-butanol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(C2H5)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
bp
124-127 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10-11H,2,8H2,1H3
Klucz InChI
LYUPJHVGLFETDG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
α-Ethylphenethyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gregory R Tintinger et al.
Frontiers in immunology, 11, 621148-621148 (2021-03-16)
Although bedaquiline has advanced the treatment of multidrug-resistant tuberculosis (TB), concerns remain about the cardiotoxic potential of this agent, albeit by unexplored mechanisms. Accordingly, we have investigated augmentation of the reactivity of human platelets in vitro as a potential mechanism