Merck
154113
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-α-methylbenzyl alcohol
99%
Synonim(y):
(4-metoksyfenylo)metylokarbinol, (±)-1-(4-metoksyfenylo)-1-etanol, (±)-1-(4-metoksyfenylo)etanol, (±)-1-(p-metoksyfenylo)etanol, 1-(4-metoksyfenylo)etan-1-ol
Wybierz wielkość
25 ML
1210,00 zł
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
1210,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.533 (lit.)
bp
95 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(C)O
InChI
1S/C9H12O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
Klucz InChI
IUUULXXWNYKJSL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Alkohol 4-metoksy-α-metylobenzylowy został użyty do badania fotolizy w stanie ustalonym i nanosekundowej fotolizy laserowej[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tiziana Del Giacco et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 10(1), 200-210 (2007-12-14)
Steady-state and nanosecond laser flash photolysis measurements of 4-methoxybenzyl alcohol (1a), 4-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol (1b), 4,4'-dimethoxydiphenylmethanol (1c) and 4-methoxy-alpha,alpha'-dimethylbenzyl alcohol (1d) were carried out in air-equilibrated CH(2)Cl(2) and CH(3)CN solutions, in the presence of 9,10-dicyanoanthracene (DCA) and N-methylquinolinium tetrafluoroborate (NMQ(+)BF(4)(-)) as
Fanyu Zhang et al.
Nature communications, 11(1), 1431-1431 (2020-03-20)
The production of 2D metal-organic frameworks (MOFs) with highly exposed active surfaces is of great importance for catalysis. Here we demonstrate the formation of MOF nanosheets by utilizing CO2 as a capping agent to control the oriented growth of MOF. This
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric