Merck
189324
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.536 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
gęstość
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)c(CO)c1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)