Merck
188611
Sigma-Aldrich
3-[2-(Diethylamino)ethyl]-7-hydroxy-4-methylcoumarin hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H21NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.80
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
284-287 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ester
ciąg SMILES
Cl[H].CCN(CC)CCC1=C(C)c2ccc(O)cc2OC1=O
InChI
1S/C16H21NO3.ClH/c1-4-17(5-2)9-8-14-11(3)13-7-6-12(18)10-15(13)20-16(14)19;/h6-7,10,18H,4-5,8-9H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
RLJNKMCFVQMDFR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 3-[2-(dietyloamino)etylo]-7-hydroksy-4-metylokumaryny wykorzystano do syntezy:
  • nowych bezmetalowych i cynkowych ftalocyjanin z czterema grupami barwnikowymi 3-[(2-dietyloamino)etylo]-7-okso-4-metylokumaryny poprzez cyklotetrameryzację[1]
  • 3-(2-dietyloaminoetylo)-4-metylo-7-podstawione kumaryny o aktywności przeciwgrzybiczej wobec Botrytis cinerea[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of novel phthalocyanines bearing quaternizable coumarin.
Cakici H, et al.
Polyhedron, 27(18), 3625-3630 (2008)
Synthesis and in vitro evaluation of novel 1, 2, 4-triazole derivatives as antifungal agents.
Kokil GR, et al.
Letters in Drug Design & Discovery, 7(1), 46-49 (2010)
Doyoung Kwon et al.
Molecular pharmacology, 96(5), 641-654 (2019-09-08)
The hepatic endoplasmic reticulum (ER)-anchored monotopic proteins, cytochromes P450 (P450s), are enzymes that metabolize endobiotics (physiologically active steroids and fatty acids), as well as xenobiotics including therapeutic/chemotherapeutic drugs, nutrients, carcinogens, and toxins. Alterations of hepatic P450 content through synthesis, inactivation
Gönül Yenilmez Çiftçi et al.
Journal of fluorescence, 25(6), 1819-1830 (2015-10-01)
In the present work, 3-[2-(diethylamino)ethyl]-7-oxy-4-methylcoumarin substituted cyclotriphosphazene (4) and cyclotetraphosphazene (5) derivatives were synthesized by the reactions of hexachlorocyclotriphosphazene (1) or octachlorocyclotetraphosphazene (2) with 3-[2-(diethylamino)ethyl]-7-hydroxy-4-methylcoumarin (3) for the first time. The quaternized cationic (6 and 7) and zwitterionic (8 and