Merck
188182
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.56
Beilstein:
1940332
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
bp
104 °C/11 mmHg (lit.)
mp
55-59 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
Klucz InChI
XPTAYRHLHAFUOS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile is an inhibitor of cellulose synthesis[1].
Zastosowanie
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile was used in the synthesis of:
  • rac-2-chloro-6-(oxiran-2-ylmethoxy)benzonitrile[2]
  • high-molecular-weight, soluble polyarylether alternating copolymers containing pendent cyano groups[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and properties of new alternating copolyethers containing pendent cyano groups.
Mercer FW, et al.
Polymer, 35(24), 5355-5363 (1994)
Chemoenzymatic synthesis of calcilytic agent NPS-2143 employing a lipase-mediated resolution protocol.
Kamal A and Chouhan G.
Tetrahedron Asymmetry, 16(16), 2784-2789 (2005)
D Montezinos et al.
Planta, 148(4), 305-311 (1980-04-01)
Several compounds were tested for their ability to inhibit the in-vivo synthesis of cellulose and other cell-wall polysaccharides in fibers of cotton (Gossypium hirsutum L.) developing on in-vitro cultured ovules. Inhibitory effects were measured by the ability of the compounds