Merck
187402
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
mp
78-79 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-6-1-2-7(9(11)12)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
Klucz InChI
ULYZTHQGJXPEFT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol was used in the synthesis of carbamates.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of carbamates from amines and alcohols under mild conditions.
D'Addona D and Bochet CG.
Tetrahedron Letters, 42(31), 5227-5229 (2001)