Merck
186678
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethyl-1-pentanol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
98%
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
168-169 °C/740 mmHg (lit.)
gęstość
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(CO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18O/c1-7(6-9)5-8(2,3)4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
ZNRVRWHPZZOTIE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4,4-Trimethyl-1-pentanol is the principal metabolite of 2,2,4-trimethylpentane. Phase equilibria of 2,4,4-trimethyl-1-pentanol in supercritical carbon dioxide has been investigated.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Phase equilibria of alcohols in supercritical fluids Part II. The effect of side branching on C8 alcohols in supercritical carbon dioxide.
Schwarz CE, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 51(2), 128-135 (2009)
C T Olson et al.
Biochemical and biophysical research communications, 130(1), 313-316 (1985-07-16)
The compound 2,2,4-trimethylpentane (2,2,4 TMP) is reported to be especially potent in inducing kidney lesions in male rats (1,2). Although the pathology produced by 2,2,4 TMP has been examined (1), there are no reports concerning the metabolism of 2,2,4 TMP