Key Documents
186333
Sodium D-gluconate
97%
Synonim(y):
D-Gluconate sodium salt, D-Gluconic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]23/D +12.1°, c = 1.75 in H2O
mp
206 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
Klucz InChI
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?