Merck
185272
Dimethyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
97%
Synonim(y):
Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, Dimethyl succinylsuccinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.20
Beilstein:
3345562
Numer WE:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
ciąg SMILES
COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
InChI
1S/C10H12O6/c1-15-9(13)5-3-8(12)6(4-7(5)11)10(14)16-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1