Merck
185175
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-pyrrolidinone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
Beilstein:
1526217
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
bp
77 °C/0.01 mmHg (lit.)
gęstość
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
Klucz InChI
DHGMDHQNUNRMIN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Stała równowagi dla katalizowanej przez ketoreduktazę reakcji redukcji 1-benzylo-3-pirolidynonu została zmierzona w n-heksanie[1]. 1-benzylo-3-pirolidynon po enzymatycznej asymetrycznej redukcji daje enancjomerycznie czystą 1-benzylo-3-hydroksypirolidynę, dobrze znany związek pośredni dla różnych leków[2].
Zastosowanie
1-benzylo-3-pirolidynon został użyty jako odczynnik wyjściowy w syntezie triflatu winylu[3]. Użyto go do przygotowania chiralnych, alkenylowych sulfoksymin prowadzących do wysoce sfunkcjonalizowanych diazabicykli[4].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A thermodynamic study of ketoreductase-catalyzed reactions 5. Reduction of substituted ketones in n-hexane.
Tewari YB, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 40(4), 661-670 (2008)
Facile synthesis of 3-arylpyrroles by tandem Suzuki-dehydrogenation reaction.
Lee C-W and Chung YJ.
Tetrahedron Letters, 41(18), 3423-3425 (2000)
Synthesis, 2224-2224 (2006)
Practical synthetic process for enantiopure 1-benzyl-3-hydroxypyrrolidine.
Morimoto M and Sakai K.
Tetrahedron Asymmetry, 19(12), 1465-1469 (2008)