Przejdź do
187976
3-Phenyl-1-butanol
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
967,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(C6H5)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-335-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
967,50 zł
Cena katalogowa1290,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
bp
138-140 °C/33 mmHg (lit.)
density
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
CC(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(7-8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3
InChI key
SQGBBDFDRHDJCJ-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Phenyl-1-butanol undergoes biotransformation to aldehydes by oxidation in the presence of Gluconobacteroxydans DSM 2343. It undergoes enantioselective transesterification reaction with vinyl acetate catalyzed by lipase isolated from Pseudomonas cepacia.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5432762309534641
description
99%
description
≥900 U/g
description
powder, light beige, ≥30 U/mg
description
≥23,000  U/g, pH 7.0, 50 °C (Optimum pH and temperature)
assay
99%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
form
liquid
form
powder (or beads)
form
powder
form
-
bp
138-140 °C/33 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
density
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)