Kluczowe dokumenty
183768
1,4-Phenylenedipropionic acid
98%
Synonim(y):
Kwas p-fenylenodipropionowy
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(CH2CH2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
231-234 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C12H14O4/c13-11(14)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12(15)16/h1-4H,5-8H2,(H,13,14)(H,15,16)
Klucz InChI
DFOCUWFSRVQSNI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Elissia T Franklin et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(19), 4739-4749 (2019-01-08)
Shotgun lipid analysis based on electrospray ionization-tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS) is increasingly used in lipidomic studies. One challenge for the shotgun approach is the discrimination of lipid isomers and isobars. Gas-phase charge inversion via ion/ion reactions has been used as