Przejdź do
P23903
1,4-Phenylenediacrylic acid
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(CH=CHCO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
240-399-0
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C12H10O4/c13-11(14)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12(15)16/h1-8H,(H,13,14)(H,15,16)/b7-5+,8-6+
InChI key
AAFXQFIGKBLKMC-KQQUZDAGSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
264474D109207658375
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
>300 °C (lit.)
mp
115-118 °C (lit.)
mp
281-283 °C (dec.) (lit.)
mp
134-138 °C (lit.)
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
functional group
carboxylic acid
functional group
fluoro, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)