Merck
183393
Sigma-Aldrich
Boron tris(trifluoroacetate) solution
1.0 M in trifluoroacetic acid
Synonim(y):
BTFA, Tris[trifluoroacetoxy]borane
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3CO2)3B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
liquid
stężenie
1.0 M in trifluoroacetic acid
gęstość
1.521 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)OB(OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6BF9O6/c8-4(9,10)1(17)20-7(21-2(18)5(11,12)13)22-3(19)6(14,15)16
Klucz InChI
CWBHKBKGKCDGDM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Trifluoroacetylation of arenes
Opakowanie
Butelka 2124 o pojemności 25 ml jest zalecana do jednorazowego użytku. Wielokrotne przebicia prawdopodobnie spowodują zmniejszenie wydajności produktu.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)