Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1080,00 zł
vapor pressure
0.03 atm ( 20 °C)
Quality Segment
feature
hydrophilic
concentration
50 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.467
transition temp
Tg −31 °C
density
1.03 g/mL at 25 °C
SMILES string
COC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-3-4-2/h3H,1H2,2H3
InChI key
XJRBAMWJDBPFIM-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 50 wt. % in H2O | description average Mw ~3,800 by GPC | description average Mw ~130,000 by LS, 50 wt. % in ethanol | description average Mw ~40,000 by GPC |
| refractive index n20/D 1.467 | refractive index n20/D 1.454 (lit.) | refractive index n20/D 1.419 | refractive index n20/D 1.494 |
| density 1.03 g/mL at 25 °C | density 0.968 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.983 g/mL at 25 °C | density 1.22 g/mL at 25 °C |
| feature hydrophilic | feature hydrophobic | feature hydrophilic | feature hydrophobic |
| concentration 50 wt. % in H2O | concentration - | concentration 50 wt. % in ethanol | concentration ~40 wt. % (in toluene) |
| vapor pressure 0.03 atm ( 20 °C) | vapor pressure 22.5 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
| transition temp Tg −31 °C | transition temp Tg −60 °C | transition temp - | transition temp Tg 9 °C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?