Merck
181544
Sigma-Aldrich
Poly(isobutyl methacrylate)
average Mw ~70,000, crystalline
Synonim(y):
Isobutyl methacrylate homopolymer, iso -Butyl methacrylate polymer
About This Item
Wzór liniowy:
(C8H14O2)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
crystalline
masa cząsteczkowa
average Mw ~70,000
zanieczyszczenia
<1.5% isobutyl methacrylate
<2% toluene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477
temp. przejścia
Tg 55 °C
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Klucz InChI
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
PiBMA can be prepared by free radical polymerization.[1]
Zastosowanie
Poly(isobutyl methacrylate) (PiBMA) was used as a solvent in thin layer chromatography.[2] Glycidyl methacrylate grafted poly(isobutyl methacrylate) (PiBMA) microbeads can be used as super adsorbent beads for adsorption of heavy metal ions such as uranyl ions from aqueous solutions.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of glycolipid?protein interaction specificity.
Lopez P H and Schnaar R L
Methods in Enzymology, 417, 205-220 (2006)
Preparation and characterization of poly (isobutyl methacrylate) microbeads with grafted amidoxime groups.
Caykara T, et al.
Radiation Physics and Chemistry, 76(10), 1569-1576 (2007)
Miscibility of poly (styrene-co-acrylic acid) with polymethacrylates or poly (methacrylate-co-4-vinylpyridine).
Feraz F, et al.
European Polymer Journal, 31(7), 665-669 (1995)
John Benktander et al.
Virulence, 9(1), 738-751 (2018-02-24)
Adhesion of Helicobacter pylori to the gastric mucosa is a prerequisite for the pathogenesis of H. pylori related diseases. In this study, we investigated the ganglioside composition of human stomach as the target for attachment mediated by H. pylori SabA
Licinia Santos et al.
Glycobiology, 30(11), 881-894 (2020-04-14)
The FORS histo-blood group system is the most recently discovered carbohydrate-based human blood group system. FORS is a rare blood group system, and most individuals have naturally occurring anti-FORS1 antibodies in plasma. Screening for anti-FORS1 antibodies is often done by