Merck
517941
Sigma-Aldrich
Poly(acrylonitrile-co-methyl acrylate)
acrylonitrile ~94 wt. %
Synonim(y):
Acrylic acid methyl ester, polymer with acrylonitrile, Acrylonitrile-methyl acrylate copolymer, Acrylonitrile-methyl acrylate polymer, Methyl acrylate-acrylonitrile copolymer
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(CN)]x[CH2CH(CO2CH3)]y
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
skład
acrylonitrile, ~94 wt. %
ciąg SMILES
C=CC#N.COC(=O)C=C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Poly(acrylonitrile-co-methyl acrylate) (P(AN-co-MA)) may be used to fabricate multilayer mixed matrix membranes (MMMMs) for easy separation of ethanol from an ethanol-water mixture.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Poly (vinyl alcohol) multilayer mixed matrix membranes for the dehydration of ethanol?water mixture.
Guan H M, et al.
Journal of Membrane Science , 268(2), 113-122 (2006)