32851
trans-1,4-Diaminocyclohexane
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
trans-1,4-Cyclohexanediamine
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
18 mmHg ( 87.2 °C)
Próba
≥98.0% (GC)
temp. samozapłonu
680 °F
granice wybuchowości
6 %
tw
197 °C (lit.)
mp
68-72 °C (lit.)
ciąg SMILES
N[C@H]1CC[C@H](N)CC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-
Klucz InChI
VKIRRGRTJUUZHS-IZLXSQMJSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges