Merck
178969
Sigma-Aldrich
Tri-sec-butylborane solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
Tris(1-methylpropyl)borane
About This Item
Wzór liniowy:
[C2H5CH(CH3)]3B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
0.799 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCC(C)B(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H27B/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3/h10-12H,7-9H2,1-6H3
Klucz InChI
YUPAWYWJNZDARM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Allylic alkylations for synthesis of unsaturated aldehydes and alcohols
  • Cis-addition of carbon-hydrogen bonds of pyrroles and thiophenes to alkynes
  • Borane-induced radical reduction of alkenyl and alkynyliodanes
  • Initiating polymerization for synthesis of polymethylenes and ethylene-propylene
  • Asymmetric synthesis of vinylglycidols
  • Asymmetric addition of alcohols to vinyl epoxides
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)