Merck
178373
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dichloroacetophenone
96%
Wybierz wielkość
25 G
186,00 zł
100 G
642,00 zł
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
186,00 zł
100 G
642,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5635 (lit.)
bp
140-150 °C/15 mmHg (lit.)
mp
33-34 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-3-2-6(9)4-8(7)10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
XMCRWEBERCXJCH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2′,4′-Dichloroacetophenone was used in the synthesis of the Schiff base derivatives[1].
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xue-yan Shi et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 20(1), 34-36 (2003-01-25)
A new cyclodextrin (CD) derivative, 2,6-di-O-benzyl-3-O-valeryl-beta-CD, was synthesized and characterized by 1H NMR and IR. Using the beta-CD derivative as chiral stationary phase of capillary gas chromatography, one chiral column was prepared. On this column, the enantiomeric excesses (e.e.) of
Microwave assisted rapid and efficient synthesis of nitrogen and sulphur containing heterocyclic compounds and their pharmacological evaluation.
Indian J. Chem. B, 45(7), 1762-1762 (2006)
A Brundin et al.
Biochemical pharmacology, 31(23), 3885-3890 (1982-12-01)
alpha-Haloketones are highly reactive compounds, which are known to undergo enzymatic reduction to methyl ketones. The objective of this research was to characterize the enzymes involved in this reaction and to investigate the mechanism of the reaction. 2,2',4'-Trichloroacetophenone was reduced