Przejdź do
593753
2′,6′-Dichloroacetophenone
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
609,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-035-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
37-41 °C (lit.)
functional group
chloro, ketone
SMILES string
CC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)8-6(9)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3
InChI key
HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
630594738611
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
mp
37-41 °C (lit.)
mp
98-102 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
functional group
ketone, chloro
functional group
ketone
functional group
phosphine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)