Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.376 (lit.)
tw
90.5 °C (lit.)
gęstość
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCSC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3OS/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Klucz InChI
VGGUKFAVHPGNBF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup