Przejdź do zawartości
616346
2,6-Dimethyl-d6-nitrobenzene
98 atom % D
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D6H3NO2
Masa cząsteczkowa:
157.20
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
bp
225 °C
mp
14-16 °C (lit.)
density
1.153 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1[N+]([O-])=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
HDFQKJQEWGVKCQ-WFGJKAKNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)