Merck
175129
Sigma-Aldrich
Antimony(V) fluoride
99%
Synonim(y):
Antimony pentafluoride
About This Item
Wzór liniowy:
SbF5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.75
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
gęstość pary
2.2 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 25 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: antimony
bp
148-150 °C (lit.)
mp
7 °C (lit.)
rozpuszczalność
liquid sulfur dioxide: slightly soluble(lit.)
potassium fluoride: slightly soluble(lit.)
gęstość
2.993 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Sb](F)(F)(F)F
InChI
1S/5FH.Sb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Klucz InChI
VBVBHWZYQGJZLR-UHFFFAOYSA-I
Zastosowanie
HF/SbF5 is an excellent medium for the preparation of alkylidene oxonium salts.[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Rolf Minkwitz et al.
Inorganic chemistry, 38(5), 844-847 (2001-10-24)
We have studied the preparation and isolation of the halogenated alkylidene oxonium salts CH(3)OCHX(+)MF(6)(-) (X = Cl, F; M = As, Sb). Addition of dichloromethylmethylether at -78 degrees C to the superacidic media HF/MF(5) resulted in the formation of the