Merck
175080
Sigma-Aldrich
Magic Acid
100%
Synonim(y):
Fluorosulfuric acid-antimony pentafluoride 1:1
About This Item
Wzór liniowy:
FSO3H·SbF5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
100%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OS(F)(=O)=O.F[Sb](F)(F)(F)F
InChI
1S/FHO3S.5FH.Sb/c1-5(2,3)4;;;;;;/h(H,2,3,4);5*1H;/q;;;;;;+5/p-5
Klucz InChI
QNDPUZFBWUBSNH-UHFFFAOYSA-I
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isabella Pereira Marques et al.
Clinical oral investigations, 22(9), 2989-2996 (2018-02-18)
The aim of this study was to evaluate the clinical performance of silorane-based composite restorations applied after different surface treatments. This controlled and randomized clinical trial included 26 patients with class I restoration indications. The teeth were randomly assigned to