Merck
174602
Sigma-Aldrich
Phenyl N-phenylphosphoramidochloridate
≥99%
Synonim(y):
N-Phenylphosphoramidochloridic acid phenyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5NHP(O)(Cl)OC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
132-134 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClP(=O)(Nc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClNO2P/c13-17(15,14-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15)
Klucz InChI
ZUQYQPGYEFBITH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • Resin-immobilized actinide ligands
  • Carboxylic acid anhydrides and their derivatives
  • Thiadiaminooxopyrimidine derivatives for antitumor activity
  • Polyanhydrides via dehydrative coupling agents
Reactant for:
  • One-pot conversion of pyrimidinones to pyrimidines
  • Conversion to alkyl Ph diester
Catalyst for polymerization reactions
Involved in biological studies for chymotrypsin binding and inhibition
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inhibition of chymotrypsin by phenyl N-phenyl-phosphoramidochloridate.
J Parkin et al.
Biochemical Society transactions, 20(3), 283S-283S (1992-08-01)