Merck
174556
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-1-naphthol
≥97%
Synonim(y):
1-Hydroxy-4-methoxynaphthalene
Wybierz wielkość
5 G
379,00 zł
25 G
1640,00 zł
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
379,00 zł
25 G
1640,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC10H6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
Beilstein:
1818465
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
solid
mp
126-129 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-7,12H,1H3
Klucz InChI
BOTGCZBEERTTDQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Methoxy-1-naphthol was used in the synthesis of 3-(4-hydroxy-1-naphthoxy)lactic acid (4-HO-NLA)[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R E Talaat et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 14(2), 202-207 (1986-03-01)
The formation of 3-(4-hydroxy-1-naphthoxy)lactic acid (4-HO-NLA) from propranolol was investigated. Authentic 4-HO-NLA was synthesized from 4-methoxy-1-naphthol using methods previously used for preparation of naphthoxylactic acid (NLA). Cleavage of the 4-methyl ether was accomplished using iodotrimethylsilane in the presence of cyclopentene.
Denilson F Oliveira et al.
Experimental parasitology, 199, 17-23 (2019-02-23)
Exposing second-stage juveniles (J2) of Meloidogyne incognita in vitro to a phenolic compound sometimes fails to cause J2 mortality, but in tests in vivo the same compound may reduce the infectivity and population of the nematode. This work aimed to