Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 697,00 zł |
Informacje o tej pozycji
697,00 zł
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
crystals
mp
191-192 °C (dec.)
SMILES string
Oc1ccc(O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,11-12H
InChI key
PCILLCXFKWDRMK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, ≥90% (HPLC) | description 95% | description 97% | description for spectrophotometric det. of glucuronic acid according to Tollens, ≥97.0% |
| assay ≥90% (HPLC) | assay 95% | assay 97% | assay ≥97.0%, ≥97.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form crystals | form solid | form powder | form crystals |
| mp 191-192 °C (dec.) | mp 137-143 °C | mp 185-190 °C (lit.) | mp 122-125 °C, 123-125 °C (lit.) |
| grade technical | grade - | grade - | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dihydroxynaphthalene
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?