Merck
172758
Sigma-Aldrich
2,3,5-Tribromothiophene
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4HBr3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.83
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.664 (lit.)
bp
120 °C/11 mmHg (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
gęstość
2.483 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1cc(Br)c(Br)s1
InChI
1S/C4HBr3S/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
Klucz InChI
SKDNDSLDRLEELJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,3,5-Tribromothiophene was used in the synthesis of 2,5-bis(dicyanomethylene)-3-bromo-2,5-dihydrothiophene.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
On the reaction of 2, 5-dihalothiophenes with tetracyanoethylene oxide.
Gronowitz SALO and UPPSTROM B.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 28, 981-985 (1974)
Khalil K Hussain et al.
Biosensors & bioelectronics, 155, 112094-112094 (2020-02-25)
A robust amperometric sensor was developed for the lactate detection in the extracellular matrix of cancer cells. The sensor was fabricated by separately immobilizing nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) onto a carboxylic acid group and lactate dehydrogenase (LDH) onto an amine