Merck
163171
Sigma-Aldrich
4-Aminoresorcinol hydrochloride
96%
Synonim(y):
2,4-Dihydroxyaniline hydrochloride
Wybierz wielkość
1 G
277,00 zł
5 G
1320,00 zł
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
277,00 zł
5 G
1320,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3-1,3-(OH)2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
powder
mp
220 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.Nc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C6H7NO2.ClH/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9;/h1-3,8-9H,7H2;1H
Klucz InChI
LLJMPRKYLLJAEB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Elektrochemiczne utlenianie chlorowodorku 4-aminoresorcynolu (chlorowodorku 2,4-dihydroksyaniliny) zostało zbadane przy użyciu elektrody diamentowej domieszkowanej borem jako anody[1]. Jest on inhibitorem enzymu dioksygenazy meta-kwasowej wyizolowanego z ekstraktów komórkowych Bordetella sp. szczep 10d[2].
Zastosowanie
4-Aminoresorcinol hydrochloride was used in an enzyme assay during isolation of soil bacterium Bordetella sp. strain 10d[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shinji Takenaka et al.
European journal of biochemistry, 269(23), 5871-5877 (2002-11-26)
A bacterial strain that grew on 4-amino-3-hydroxybenzoic acid was isolated from farm soil. The isolate, strain 10d, was identified as a species of Bordetella. Cell extracts of Bordetella sp. strain 10d grown on 4-amino-3-hydroxybenzoic acid contained an enzyme that cleaved
M J Pacheco et al.
Journal of hazardous materials, 186(2-3), 1033-1041 (2010-12-21)
The electrochemical oxidation of four aromatic amines, with different substituent groups, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid (A1), 5-amino-2-methoxybenzenesulfonic acid (A2), 2,4-dihydroxyaniline hydrochloride (A3) and benzene-1,4-diamine (A4), was performed using as anode a boron-doped diamond electrode, commercially available at Adamant Technologies. Tests were run