Merck
168971
Sigma-Aldrich
5,7-Dimethyl-1-tetralone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
bp
98-100 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C12H14O/c1-8-6-9(2)10-4-3-5-12(13)11(10)7-8/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
UYJCNOMEGPDXMV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5,7-Dimethyl-1-tetralone was used in the synthesis of new coumarin derivatives. It was used in the synthesis of 5,7-dimethyl-1,2-naphthoquinones by microwave-assisted selenium dioxide oxidation reaction.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A rapid access to coumarin derivatives (using Vilsmeier-Haack and Suzuki cross-coupling reactions).
Hesse S and Kirsch G.
Tetrahedron Letters, 43(7), 1213-1215 (2002)
Microwave-assisted selenium dioxide mediated selective oxidation of 1-tetralones to 1, 2-naphthoquinones.
Gelman DM and Perlmutter P.
Tetrahedron Letters, 50(1), 39-40 (2009)