Merck
I2800
Sigma-Aldrich
Indene
contains 50-100 ppm tert-butylcatechol as stabilizer, technical grade, ≥90%
Synonim(y):
Indonaphthene
Wybierz wielkość
250 ML
310,00 zł
1 L
926,00 zł
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
310,00 zł
1 L
926,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Beilstein:
635873
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
≥90%
Formularz
liquid
zawiera
50-100 ppm tert-butylcatechol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.595 (lit.)
bp
181-182 °C (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
gęstość
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1C=Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
Klucz InChI
YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Helga Seyler et al.
The Journal of organic chemistry, 76(9), 3551-3556 (2011-03-12)
Various fullerene-based electron acceptor materials for organic photovoltaic applications were prepared via [3+2] and [4+2] cycloadditions using a continuous flow approach. The 1,3-dipolar cycloaddition of the tosylhydrazone precursor and the Diels-Alder cycloaddition of indene to either C(60) or C(70) under
Ermitas Alcalde et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(3), 675-687 (2009-01-23)
Scaffold selection involving an indole-to-indene core change led to the discovery of a series of indenylsulfonamides that act as 5-HT6 serotonin receptor agonists. The variety of the targeted ligands and their synthetic complexity required multistep synthetic approaches. The novel indenylsulfonamides
Ram Shankar Upadhayaya et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(24), 5661-5673 (2010-10-12)
Prompted by our discovery of a new class of conformationally-locked indeno[2,1-c]quinolines as anti-mycobacterials, compounds 2a and 3a (Fig. 1; MIC < 0.39 μg mL(-1) and 0.78 μg mL(-1), respectively)(14) with a freely rotating C2-imidazolo substituent, we herein describe the synthesis
Hiroaki Kurouchi et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(2), 807-815 (2009-12-19)
The chemical features, such as substrate stability, product distribution, and substrate generality, and the reaction mechanism of Brønsted superacid-catalyzed cyclization reactions of aromatic ring-containing acetoacetates (beta-ketoesters) were examined in detail. While two types of carbonyl cyclization are possible, i.e., keto
Lucas J Gursky et al.
Applied microbiology and biotechnology, 85(4), 995-1004 (2009-07-02)
The styAB genes from Pseudomonas putida CA-3, which encode styrene monooxygenase, were subjected to three rounds of in vitro evolution using error-prone polymerase chain reaction with a view to improving the rate of styrene oxide and indene oxide formation. Improvements