Merck
16564
Sigma-Aldrich
Heptadecanenitrile
≥95.0% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.45
Beilstein:
1775016
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0% (GC)
Postać
solid
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C17H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-16H2,1H3
Klucz InChI
ZXPWFWWSCFIFII-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Heptadecanenitrile gets adsorbed on gold and copper surface from hexane or acetone solution and adsorbed layers are investigated by reflection infrared spectroscopy.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adsorption of alkanenitriles and alkanedinitriles on gold and copper.
Steiner UB, et al.
Langmuir, 8(11), 2771-2777 (1992)