Merck
164623
Sigma-Aldrich
Tropylium tetrafluoroborate
97%
Synonim(y):
Cycloheptatrienyl tetrafluoroborate, Tropylium fluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7BF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.94
Beilstein:
3574512
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
~240 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.c1ccc[cH+]cc1
InChI
1S/C7H7.BF4/c1-2-4-6-7-5-3-1;2-1(3,4)5/h1-7H;/q+1;-1
Klucz InChI
SQVQHTIKOZVGLR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant or reagent involved in:
  • Retro-Buchner reactions for synthesis of arylcyclopropanes
  • Desymmetrization for access to homocalystegine analogs or aminocycloheptitols
  • α-Cyanation of imines
  • Stereoselective α-alkylation of aldehydes with stable carbocations
  • Oxidative C-H activation of aliphatic aldehydes
  • Electrochemical Redox transformations
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
R B Banks et al.
Biochemical and biophysical research communications, 140(2), 609-615 (1986-10-30)
The stabilized carbonium ion salt, tropylium tetrafluoroborate, was oxidized to tropone (cycloheptatrienone) by rabbit liver aldehyde oxidase but not by the closely related molybdenum hydroxylase, xanthine oxidase. The tropylium cation is an aromatic hydrocarbon which lacks the aldehyde, imine, or
Produkty
MOST oferuje kontrolowane pozyskiwanie i magazynowanie energii słonecznej, zaspokajając globalne zapotrzebowanie na energię dzięki ulepszonym technikom magazynowania.
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.