Kluczowe dokumenty
164313
3-Methoxytyramine hydrochloride
96%
Synonim(y):
3-MT, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
mp
213-215 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].COc1cc(CCN)ccc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
Klucz InChI
AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?