Merck
162620
Sigma-Aldrich
N-Z-L-aspartic acid
99%
Synonim(y):
Z-L-aspartic acid, Z-Asp-OH
Wybierz wielkość
25 G
278,60 zł
278,60 zł
Cena katalogowa398,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
278,60 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.23
Beilstein:
2336722
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
278,60 zł
Cena katalogowa398,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]23/D +8.6°, c = 7 in acetic acid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
117-119 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-9(11(16)17)13-12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
XYXYXSKSTZAEJW-VIFPVBQESA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xilong Wu et al.
Advanced healthcare materials, 7(11), e1800121-e1800121 (2018-03-28)
Autophagy is a homeostatic lysosome-dependent metabolic process to eliminate damaged or dysfunctional cellular organelles, which is closely associated with tumor progression. Indocyanine green (ICG) can convert NIR light energy to localized heat for cancer cell and tissue ablation. However, the
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1