Merck
161977
Sigma-Aldrich
N-Cyclohexylisopropylamine
98%
Synonim(y):
N-Isopropylcyclohexylamine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHNHC6H11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.25
Beilstein:
2070639
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
bp
60-65 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)NC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19N/c1-8(2)10-9-6-4-3-5-7-9/h8-10H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
UYYCVBASZNFFRX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-cykloheksyloizopropyloamina została użyta jako odczynnik w syntezie 7-hydroksykannabidiolu i kwasu kannabidiol-7-octowego.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ahmed A Noser et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-22)
A series of novel quinazolinone derivatives (2-13) was synthesized and examined for their cytotoxicity to HepG2, MCF-7, and Caco-2 in an MTT assay. Among these derivatives, compounds 4 and 9 exhibited significant cytotoxic activity against Caco-2, HepG2, and MCF-7 cancer
Raphael Mechoulam et al.
Chemistry and physics of lipids, 121(1-2), 35-43 (2002-12-31)
Over the last few years considerable attention has focused on cannabidiol (CBD), a major non-psychotropic constituent of Cannabis. In Part I of this review we present a condensed survey of the chemistry of CBD; in Part II, to be published