Merck
161454
Sigma-Aldrich
5-(p-Methylphenyl)-5-phenylhydantoin
≥99%
Synonim(y):
5-(4-Methylphenyl)-,5-phenylimidazolidine-2,4-dione, 5-Phenyl-5-(p-tolyl)hydantoin, MPPH, NSC 32105
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99%
Formularz
powder
mp
225-226 °C (lit.)
rozpuszczalność
soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (DMF:HCl(2:1))
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)16(12-5-3-2-4-6-12)14(19)17-15(20)18-16/h2-10H,1H3,(H2,17,18,19,20)
Klucz InChI
WPAPSGQWYNPWCZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-(p-metylofenylo)-5-fenylohydantoina była stosowana jako wzorzec wewnętrzny w ilościowym oznaczaniu fenytoiny w mikrodializacie mózgowym, ślinie i krwi z próbek ludzkich metodą GC-MS [1]. Został on wykorzystany w teście DMD do określenia właściwości chromatograficznych faz z wiązaniem C8 lub C18 do badań klinicznych i kryminalistycznych badań toksykologicznych[2].
Reactant for synthesis of N-chlorohydantoins
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A simple test to characterise C8/C18-bonded phases, particularly for toxicological screening.
Daldrup T and Kardel B.
Chromatographia, 18(2), 81-83 (1984)
T M Hassell et al.
Epilepsia, 25(5), 556-563 (1984-10-01)
The metabolism of sodium phenytoin (PHT) in the cat was studied by gas-liquid chromatographic analyses of the drug and its metabolites extracted from plasma, urine, and feces during a 5-month course of daily oral administration. Plasma PHT levels of 15-18
Jean-Baptiste Rivière et al.
Nature genetics, 44(8), 934-940 (2012-06-26)
Megalencephaly-capillary malformation (MCAP) and megalencephaly-polymicrogyria-polydactyly-hydrocephalus (MPPH) syndromes are sporadic overgrowth disorders associated with markedly enlarged brain size and other recognizable features. We performed exome sequencing in 3 families with MCAP or MPPH, and our initial observations were confirmed in exomes
Helena Fels et al.
Forensic science international, 277, e30-e35 (2017-05-17)
In this study, two fatalities associated with the synthetic opioids AH-7921 and MT-45 are reported. Within the last few years, both compounds have emerged on the recreational drug market and are sold as "research chemicals" on the internet. In the
M Riedmann et al.
Therapeutic drug monitoring, 3(4), 397-413 (1981-01-01)
Specific antiepileptic drug (AED) concentrations in serum are believed to cause therapeutic effects in individual patients. Communication between the clinician and the laboratory performing the drug level determinations is therefore essential for safe and effective medication. The now common practice