M10050
3-Methoxybenzamide
97%
Synonim(y):
m-Anisamide
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
132.5-135.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(c1)C(N)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
Klucz InChI
VKPLPDIMEREJJF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3