Merck
161160
Sigma-Aldrich
α-Bromocinnamaldehyde
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=C(Br)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
solid
mp
66-68 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br\C(C=O)=C/c1ccccc1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b9-6-
Klucz InChI
WQRWNOKNRHCLHV-TWGQIWQCSA-N
Opis ogólny
α-Bromocinnamaldehyd jest powszechnie stosowany jako środek przeciw pleśni w produktach komercyjnych.[1]
Zastosowanie
α-Bromocynamaldehyd został wykorzystany w syntezie 3,4-diarylo 1H-pirazoli.[2] Został on również użyty do przygotowania półproduktu spiro imidazolidyny-oksazolidyny poprzez azyrydynację z udziałem ylidu guanidyny.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Momma et al.
Eisei Shikenjo hokoku. Bulletin of National Institute of Hygienic Sciences, (107)(107), 29-36 (1989-01-01)
Bromocinnamic aldehyde (BCA), an antibacterial/antifungal agent, was tested for its chronic toxicity/carcinogenicity in female Slc:ddY mice. The animals received 0.25%, 1.0% and 4.0% of BCA dissolved in olive oil applied to the shaved back skin area twice a week for
Boris O A Tasch et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(36), 6113-6118 (2013-08-09)
The Masuda borylation-Suzuki coupling (MBSC) sequence was successfully extended to the challenging coupling of vinylhalides with various (hetero)arylhalides using sterically hindered phosphane ligands. Starting from (hetero)arylhalides and α-bromocinnamaldehyde, the sequentially Pd-catalyzed process selectively furnishes α,β-substituted cinnamaldehydes without affecting the reactivity
Wannaporn Disadee et al.
The Journal of organic chemistry, 71(17), 6600-6603 (2006-08-12)
We successfully isolated a spiro imidazolidine-oxazolidine intermediate in the reaction of guanidinium ylide mediated aziridination using alpha-bromocinnamaldehyde. X-ray crystallographic analysis unambiguously revealed that the stereogenic centers of the spiro intermediate were in a trans configuration. The role of the spiro
S Kojima et al.
Eisei Shikenjo hokoku. Bulletin of National Institute of Hygienic Sciences, (107)(107), 21-25 (1989-01-01)
The amount of alpha-bromocinnamaldehyde (BCA), an anti-mildew agent, in some commercial products, was examined by high performance liquid chromatography (HPLC) using the following conditions: column, Nucleosil 50-5 (Nagel, 250 mm x 4.6 mm i.d.); mobile phase, hexane-chloroform (12:5); flow rate
Ya Zhang et al.
International immunopharmacology, 14(1), 107-113 (2012-06-20)
Early experiments showed cinnamaldehyde had obvious therapeutic effect on viral myocarditis, but cinnamaldehyde was unstable in vivo. To overcome this limitation, we used cinnamaldehyde as a lead compound to synthesize α-bromo-4-chlorocinnamaldehyde (BCC). In the present study, we compared the therapeutic